Läs mer
Methyl Alpha-L-Arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl alpha-L-Arabinopyranoside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 164.0685 |