missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Alpha-L-Arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl alpha-L-Arabinopyranoside |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 164.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?