Läs mer
Methyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Sodium Salt |
| CAS | 134355-31-0 |
| Molekylformel | C7 H11 O7 . Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-O-Methyl-α-L-iduronate Monosodium Salt, Methyl-α-L-iduronic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,7+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CO[C@@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.148 |
| Formel vikt | 230.04 |