Läs mer
Metylaminometanimidotioathydrojodid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10095472
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095472 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10103992 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10156932 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10095472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00619DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 4338-95-8
Molekylformel C2H7IN2S
Molekylvikt (g/mol) 218.06
MDL-nummer MFCD00035598
InChI-nyckel LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
LEDER [H+].[I-].CSC(N)=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metylkarbamimidotioat;hydrojodid
Formel vikt 218.06
Procent renhet 95%