Läs mer
Metylanthranilat, 99 %
Produktkod. 11467627
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467627 250 g 250g
11438810 500 g 500g
11457627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15681.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Det appliceras som ett smakämne. Livsmedelsföretag använder konstgjord MA i sina godis och tuggummi för att ge dem sin druvsmak. Dryckesföretag har lagt det till det kolsyrade vattnet och sockret i sina läskedrycker av samma anledning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-20-3
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
InChI-nyckel VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8635
IUPAC-namn metyl-2-aminobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl anthranilate
Smältpunkt 24 °C
Kokpunkt 260 °C
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,6020
InChI formel 1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska