Läs mer
Metylanthranilat, TRC
Produktkod. 30468442
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30468442 10 g
1 options
Produktkod. 30468442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26507010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Anthranilic acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)aniline, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Carbomethoxyaniline, Bird Shield, Fog Force, Grain 96-1, Methyl 2-aminobenzoate, Methyl 6-aminobenzoate, Methyl anthranilate, Methyl o-aminobenzoate, NSC 3109, ReJex-iT, RejeX-it Fog Force, Rejex-iT AP 50, Rejex-iT TP 40, Sunarome UVA, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]amine, o-(Methoxycarbonyl)aniline, o-Aminobenzoic acid methyl ester, o-Carbomethoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-namn Metyl-2-aminobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633