Läs mer
Methyl Arachidate, 99%
Produktkod. p-4813554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15210846
Brand: Thermo Scientific Acros 452820010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-28-1
Molekylformel C21H42O2
Molekylvikt (g/mol) 326.57
MDL-nummer MFCD00009014
InChI-nyckel QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC-namn metylikosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl arachidate
Smältpunkt 45.0°C to 48.0°C
Kokpunkt 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 98.5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)18COOCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 326.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.