missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Atrarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3 |
| Formel vikt | 196.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?