Läs mer
Methyl Aziridine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Aziridine-2-carboxylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c1-7-4(6)3-2-5-3/h3,5H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 101.0477 |