missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl b-D-arabinopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 5328-63-2 |
| Molekylformel | C6 H12 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl β-D-arabinopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2-methoxytetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?