Läs mer
Metyl b-Resorcylat, TRC
Produktkod. 30471402
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30471402 25 g
1 options
Produktkod. 30471402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33285025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl beta-Resorcylate
CAS 2150-47-2
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 25 g
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn Metyl 2,4-dihydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423