Läs mer
Methyl benzenesulfinate, 98%
Produktkod. 11935761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935761 25 mL 25ml
11925761 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438610250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 670-98-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 670-98-4
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.2
InChI-nyckel PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
PubChem CID 2759784
IUPAC-namn metylbensensulfinat
LEDER COS(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzenesulfinate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1940g/mL, 1.194
Kokpunkt 110.0°C to 112.0°C (16.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 156.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Produktbeteckning
  • Methyl benzenesulfinate, 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.