Läs mer
Methyl Benzenesulfinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Benzenesulfinate |
| CAS | 670-98-4 |
| Molekylformel | C7H8O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl Phenylsulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| LEDER | O=S(OC)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | methyl benzenesulfinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.2 |
| Formel vikt | 156.02 |