Läs mer
Methyl benzenesulfonate, 98%
Produktkod. 11420338
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420338 500 g 500g
11400338 25 g 25g
11410338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24515.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Metylbensensulfonat är en sulfonatester som fungerar som en potentiell genotoxisk förorening i läkemedelssubstanser. Vidare utövar det genotoxiska effekter i bakteriella och däggdjurscellsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylbensensulfonat är en sulfonatester som fungerar som en potentiell genotoxisk förorening i läkemedelssubstanser. Vidare utövar det genotoxiska effekter i bakteriella och däggdjurscellsystem.
Löslighet
Blandbar med kloroform, metanol, etanol och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-18-2
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00014737
InChI-nyckel CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
IUPAC-namn metylbensensulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzenesulfonate
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.269
Kokpunkt 280°C
Flampunkt 143°C (289°F)
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 908448
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 172.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.