Läs mer
Metylbensensulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10732004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732004 25 g Glasflaska 25g
10095680 100 g Glasflaska 100g
11924571 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413990250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-18-2
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00014737
InChI-nyckel CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
IUPAC-namn metylbensensulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzenesulfonate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -4.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 143°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5140 to 1.5160
Kvantitet 25 g
Beilstein 07,645
Formel vikt 172.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzenesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.