Läs mer
Methyl Benzenesulfonate, TRC
Produktkod. 30010743
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010743 100 mg
30006948 1 g
30003487 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM288890100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-18-2
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Synonym Methyl Benzenesulphonate, Benzenesulfonic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 20ND3-5, Methyl benzenesulfonate, NSC 3214
IUPAC-namn methyl benzenesulfonate
LEDER COS(=O)(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Benzenesulfonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Formel vikt 172.0194
Procent renhet >95%