Läs mer
Methyl Benzenesulphonate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl Benzenesulphonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Benzenesulphonate |
| CAS | 80-18-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Benzenesulphonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Benzenesulphonate, Atracurium Besilate Imp. J (EP), Atracurium Imp. J (EP), Atracurium Besilate Impurity J, Atracurium Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl benzenesulfonate |
| Visa mer |