Läs mer
Metylbenzilat, TRC
Produktkod. 30466794
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466794 5 g
1 options
Produktkod. 30466794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2897505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Benzilate
CAS 76-89-1
Molekylformel C15 H14 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzilic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Methyl Diphenylglycolate, Methyl Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Phenylmandelate, NSC 57672, NSC 624
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17H,1H3
LEDER COC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-2,2-difenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943