Läs mer
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30784084
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30784084 1 g 250mg
30931005 25 g 25g
30948213 100 g 100g
30940004 5 g 5g
30941844 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30784084 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13996250mg
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS 22913-24-2
Molekylformel C10H8O2S
MDL-nummer MFCD00067791
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC
Molekylvikt (g/mol) 192.23
Procent renhet 97%