Läs mer
Metylbenzoat, 99 %
Produktkod. 11459573
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459573 1000 g 1000g
11469573 250 g 250g
11479573 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12404.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Metylbensoat används i parfymer. Det finner också användning som lösningsmedel. Det fungerar som en mellanliggande och luktmedel. Vidare används det för att locka till sig insekter som orkidébin. Det används också för cellulosaestrar, cellulosaetrar, syntetiskt harts och gummilösningsmedel och polyesterfibrer för att hjälpa till vid framställningen av smak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylbensoat används i parfymer. Det finner också användning som lösningsmedel. Det fungerar som en mellanliggande och luktmedel. Vidare används det för att locka till sig insekter som orkidébin. Det används också för cellulosaestrar, cellulosaetrar, syntetiskt harts och gummilösningsmedel och polyesterfibrer för att hjälpa till vid framställningen av smak.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-58-3
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00008421
InChI-nyckel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-namn metylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzoate
Smältpunkt -12 °C
Densitet 1.094
Kokpunkt 198 °C till 200 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.