Läs mer
Metylbenzoat, 99 %
Produktkod. 10102990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10102990 500 mL Glasflaska 500ml
10081410 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11964971 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10102990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.06 SEK
    472.65 SEK / 500ml
    Save 80.41 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-58-3
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
InChI-nyckel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-namn metylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzoate
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Smältpunkt -12,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 198,0 °C till 199,0 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO2CH3
Brytningsindex 1,5160 till 1,5180
Kvantitet 500 mL
Beilstein 09,109
Merck Index 15,6098
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, metanol och eter
Viskositet 1,94 mPa (23 °C)
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.