Läs mer
Methyl Benzoate-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Benzoate-D8 |
| CAS | 91929-46-3 |
| Molekylformel | C8 D8 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic-d5 acid, methyl-d3 ester (7 CI, 9 CI), Benzoic-d5 acid methyl-d3 ester, Benzoic acid methyl ester-d8, Methyl-d3 benzoate-d5, Methyl Benzoate-d8, Methyl Benzoate-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.1972 |
| Formel vikt | 144.1026 g/mol |
| Visa mer |