Läs mer
Methyl Benzoate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10161910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10161910 500 mL 500ml
10478600 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10161910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4460/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 93-58-3
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer 8421
InChI-nyckel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-namn methyl benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -12°C
Färg Yellow
Kokpunkt 198°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 136.15g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.