Läs mer
Metylbenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17993696
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17993696 100 mg
1 options
Produktkod. 17993696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0814.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylbensoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Analyt- eller komponentnamn Benzoic Acid Methyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,0524 g/mol