Läs mer
Methyl Benzoate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -12°C |
| Densitet | 1.09 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008421 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Methyl benzoate, Methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Kvalitet | Research |