Läs mer
Metylbenzoylformat, 99 %
Produktkod. 10771745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771745 5 g Glasflaska 5g
10685172 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10771745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.95 SEK
    300.65 SEK / 5g
    Save 34.30 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15206-55-0
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00008443
InChI-nyckel YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
PubChem CID 84835
ChEBI CHEBI:84256
IUPAC-namn metyl-2-oxo-2-fenylacetat
LEDER COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzoylformate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 16 °C
Färg Gult
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 246 °C till 248 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCO2CH3
Brytningsindex 1,5250 till 1,527
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 657
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,02 g/L (20 °C)
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.