Läs mer
Metylbenzoylformat, TRC
Produktkod. 30464817
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30464817 1 g
1 options
Produktkod. 30464817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3123401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
CAS 15206-55-0
Molekylformel C9 H8 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Benzeneacetic acid','α-oxo-','methyl ester, Glyoxylic acid','phenyl-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Oxo-2-phenylacetic acid methyl ester, Benzoylformic acid methyl ester, Darocur MB, Darocur MBF, Doublecure 200, Genocure MBF, IHT-PI MBF, Irgacure MBF, JRCure 1055, MBF, MBF 1055, Methoxycarbonyl phenyl ketone, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate, Methyl 2-phenyl-2-oxoacetate, Methyl benzoylformate, Methyl oxophenylacetate, Methyl phenyl-α-oxoacetate, Methyl phenylglyoxalate, Methyl phenylglyoxylate, Methyl phenyloxoacetate, Methyl α-oxobenzeneacetate, NSC 171206, NSC 409881, PI 55, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Photoinitiator MBF, SB-PI 716, Speedcure MBF, Vicure 55, α-Oxobenzeneacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER COC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Metyl-2-oxo-2-fenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473