Läs mer
Metyl-beta-cyklodextrin, genomsnitt Mw 1310
Produktkod. 10717475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10717475 25 g Glasflaska 25g
10673035 5 g Glasflaska 5g
10565734 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717475 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2103.18 SEK
    1778.65 SEK / 25g
    Save 324.53 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303,311 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128446-36-6
Molekylformel C54H94O35
Molekylvikt (g/mol) 1303.311
MDL-nummer MFCD00074980
InChI-nyckel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
LEDER COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-β-cyclodextrin
Namnnotering Genomsnittligt antal miljoner cirka 1310
Smältpunkt 165,0 °C till 172,0 °C
Färg Vitt
Densitet 187g/mL
Flampunkt 187 °C
Förlust vid torkning Max 5,0%.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Specifik rotation +161° till +167° (20 °C, 589 nm) (C=5, vatten)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 800 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, aceton, pyridin, dimetylsulfoxid och dimetylformamid
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.