Läs mer
Metyl-beta-cyklodextrin (blandning av metylerat), TRC
Produktkod. 30467059
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30467059 1 g
1 options
Produktkod. 30467059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2201001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated)
CAS 128446-36-6
Kvantitet 1 g
LEDER CO[C@H]1[C@@H]([C@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]3[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)OC)O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]4OC)OC)O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]5OC)OC)O[C@@H]6[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]6OC)OC)O[C@@H]7[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H7OC)OC)O[C@@H]8[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]8OC)OC)O2)O