Läs mer
Metyl-beta-cyklodextrin
Produktkod. 15468369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468369 5 g 5g
15478369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66847.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.20 SEK
    670.65 SEK / 5g
    Save 155.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303,311 g/mol
Kavitetsstorlek är den huvudsakliga bestämningsfaktorn för vilken cyklodextrin som används vid komplexbildning. Kavitetens diameter påβ -cyklodextriner ellerβ -glukopyranosenhetsföreningar är väl lämpade för användning med molekyler av storleken på hormoner, vitaminer och många föreningar som ofta används i vävnads- och cellodlingstillämpningar. Av denna anledning,β -cyklodextrin används oftast som komplexbildare. Det används för att öka lösligheten av opolära ämnen som fettsyror, lipider, vitaminer och kolesterol för användning i cellodlingstillämpningar. Metyl-β -cyklodextrin används för att avlägsna kolesterol från odlade celler och används för att avlägsna lipidflottar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kavitetsstorlek är den huvudsakliga bestämningsfaktorn för vilken cyklodextrin som används vid komplexbildning. Kavitetens diameter påβ -cyklodextriner ellerβ -glukopyranosenhetsföreningar är väl lämpade för användning med molekyler av storleken på hormoner, vitaminer och många föreningar som ofta används i vävnads- och cellodlingstillämpningar. Av denna anledning,β -cyklodextrin används oftast som komplexbildare. Det används för att öka lösligheten av opolära ämnen som fettsyror, lipider, vitaminer och kolesterol för användning i cellodlingstillämpningar. Metyl-β -cyklodextrin används för att avlägsna kolesterol från odlade celler och används för att avlägsna lipidflottar.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128446-36-6
Molekylformel C54H94O35
Molekylvikt (g/mol) 1303.311
MDL-nummer MFCD00074980
InChI-nyckel YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
LEDER COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-beta-cyclodextrin
Smältpunkt 180 °C till 182 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.