Läs mer
Metyl-beta-cyklodextrin
Beskrivning
Kavitetsstorlek är den huvudsakliga bestämningsfaktorn för vilken cyklodextrin som används vid komplexbildning. Kavitetens diameter påβ -cyklodextriner ellerβ -glukopyranosenhetsföreningar är väl lämpade för användning med molekyler av storleken på hormoner, vitaminer och många föreningar som ofta används i vävnads- och cellodlingstillämpningar. Av denna anledning,β -cyklodextrin används oftast som komplexbildare. Det används för att öka lösligheten av opolära ämnen som fettsyror, lipider, vitaminer och kolesterol för användning i cellodlingstillämpningar. Metyl-β -cyklodextrin används för att avlägsna kolesterol från odlade celler och används för att avlägsna lipidflottar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kavitetsstorlek är den huvudsakliga bestämningsfaktorn för vilken cyklodextrin som används vid komplexbildning. Kavitetens diameter påβ -cyklodextriner ellerβ -glukopyranosenhetsföreningar är väl lämpade för användning med molekyler av storleken på hormoner, vitaminer och många föreningar som ofta används i vävnads- och cellodlingstillämpningar. Av denna anledning,β -cyklodextrin används oftast som komplexbildare. Det används för att öka lösligheten av opolära ämnen som fettsyror, lipider, vitaminer och kolesterol för användning i cellodlingstillämpningar. Metyl-β -cyklodextrin används för att avlägsna kolesterol från odlade celler och används för att avlägsna lipidflottar.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-beta-cyclodextrin |
| Smältpunkt | 180 °C till 182 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.