Läs mer
Metyl beta-D-galaktopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357995 1 g 1g
11367995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08127.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Det är ett svagt substrat och effektiv inducerare av beta-D-galaktosidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett svagt substrat och effektiv inducerare av beta-D-
galaktosidas.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot värme. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1824-94-8
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00064357
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Synonym methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl beta-D-galactopyranoside
Smältpunkt 175°C to 179°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 81569
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Optisk rotation −16° (c=1.5 in Methanol)
Formel vikt 194.18
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.