Läs mer
Metyl-beta-D-glukopyranosidhemihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10772671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10772671 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10772671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270920250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7000-27-3 | 0·5 H2O | 203.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
Namnnotering 99%
CAS 7000-27-3
Smältpunkt 111°C to 113°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel 0·5 H2O
MDL-nummer MFCD00149442
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande −34.2° (20°C c=1,water)
Specifik rotation -34.2
Synonym methyl beta-d-glucoside, methyl beta-d-glucopyranoside, beta-methylglucoside, o1-methyl-glucose, beta-methyl-d-glucoside, methyl-beta-d-glucopyranoside, 1-o-methyl-beta-d-glucopyranoside, beta-d-methylglucopyranoside, methyl-beta-d-glucopyranoside hemihydrate, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
InChI-nyckel QFDRIBVAVJNJDT-DEOAAGHXSA-N
LEDER COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O.O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 203.19
PubChem CID 75487602
Formel vikt 203.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.