Läs mer
Methyl Beta-D-Glucuronide, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 230.0402 |