missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Beta-D-Mannopyranoside Isopropylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl beta-D-Mannopyranoside Isopropylate |
| CAS | 911673-07-9 |
| Molekylformel | C7 H14 O6 . C3 H8 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6.C3H8O/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7;1-3(2)4/h3-11H,2H2,1H3;3-4H,1-2H3/t3-,4-,5+,6+,7-;/m1./s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O.CC(C)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol;propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.1366 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?