Läs mer
Methyl beta-D-ribofuranoside, 98%
Produktkod. p-7043279
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15428349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66828.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7473-45-2 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
D-ribos omvandlades till metyl-5-O-bensyl-beta-D-ribofuranosid och detta, vid tennmedierad allylering, gav en blandning av 2-O-allyl- och 3-O-allylderivaten som separerades genom kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-ribos omvandlades till metyl-5-O-bensyl-beta-D-ribofuranosid och detta gav vid tennmedierad allylering en blandning av 2-O-allyl- och 3-O-allylderivaten som separerades genom kromatografi.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras °vid 2-8 C. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7473-45-2
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.157
MDL-nummer MFCD00047075
InChI-nyckel NALRCAPFICWVAQ-KVTDHHQDSA-N
Synonym methyl beta-d-ribofuranoside, methyl b-d-ribofuranoside, methyl, a-d-ribofuranoside, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolane-3,4-diol, methyl pentofuranoside #, methyl .beta.-d-ribofuranoside, 1-o-methyl-beta-d-ribofuranoside, pubchem10614, methyl-b-d-ribofuranoside
PubChem CID 81983
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroximetyl)-5-metoxioxolan-3,4-diol
LEDER COC1C(C(C(O1)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl beta-D-ribofuranoside
Smältpunkt 78°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Optisk rotation −50° (c=2 in Water)
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.