Läs mer
Methyl Beta-D-Ribofuranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Methyl b-D-Ribofuranoside |
| CAS | 7473-45-2 |
| Molekylformel | C6 H12 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | β-D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-ribofuranoside, NSC 400285, Methyl β-D-riboside, (2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0685 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?