Läs mer
Metyl beta-D-xylopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478189
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478189 5 g 5g
15488189 10 g 10g
15498189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66727.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-05-5
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.157
MDL-nummer MFCD00047532
InChI-nyckel ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Synonym methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
PubChem CID 11768891
ChEBI CHEBI:74863
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl beta-D-xylopyranoside
Smältpunkt 155°C to 158°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.