Läs mer
Methyl Beta-Neuraminic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl beta-Neuraminic Acid |
| CAS | 56144-08-2 |
| Molekylformel | C10 H19 N O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO8/c1-18-10(9(16)17)2-4(13)6(11)8(19-10)7(15)5(14)3-12/h4-8,12-15H,2-3,11H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6+,7+,8+,10-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4S,5R,6R)-5-amino-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vikt | 281.1111 |