missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Bexarotenate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Bexarotenate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O2/c1-16-14-21-22(25(5,6)13-12-24(21,3)4)15-20(16)17(2)18-8-10-19(11-9-18)23(26)27-7/h8-11,14-15H,2,12-13H2,1,3-7H3 |
| Formel vikt | 362.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?