Läs mer
Metylbifenyl-4-karboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495473
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495473 50 g 50g
11458810 5 g 5g
11405483 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13430.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 720-75-2 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 720-75-2
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00017200
InChI-nyckel GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-biphenylcarboxylate, methyl biphenyl-4-carboxylate, methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl p-phenylbenzoate, 4-biphenylcarboxylic acid, methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, methyl ester, p-phenylbenzoic acid methyl ester, methyl-4-phenylbenzoate, 4-phenylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69757
IUPAC-namn metyl-4-fenylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl biphenyl-4-carboxylate
Smältpunkt 116°C to 119°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 1954046
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.