Läs mer
Methyl Bis-anhydro-Daunomycinone Carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Bis-anhydro-Daunomycinone Carboxylate |
| CAS | 71809-95-5 |
| Molekylformel | C21H14O7 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Methyl 5,12-Dihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-6,11-dihydrotetracene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O7/c1-27-13-5-3-4-11-14(13)20(25)16-15(18(11)23)19(24)12-8-9(21(26)28-2)6-7-10(12)17(16)22/h3-8,22,24H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4c(OC)cccc4C(=O)c3c(O)c2c1 |
| IUPAC-namn | methyl 5,12-dihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxotetracene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.33 |
| Formel vikt | 378.074 |