Läs mer
Metylblått, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407992 5 g 5g
11452546 10 g 10g
11417992 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215264305
Kemiska identifierare
CAS 28631-66-5
Molekylformel C32H27N3
Molekylvikt (g/mol) 453.59
MDL-nummer MFCD00036130
InChI-nyckel LBLFVSANTXZPEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid blue 93, Aniline blue
PubChem CID 131675892
IUPAC-namn 2-metyl-4-{[4-(fenylamino)fenyl][4-(fenylimino)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}anilin
LEDER CC1=CC(=CC=C1N)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl blue
Formel vikt 799.8
Färg Svart/lila till blå
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver