Läs mer
Methyl Bromoacetate-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Bromoacetate-2,2-d2 |
| CAS | 163886-16-6 |
| Molekylformel | C3 D2 H3 Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic-d2 acid, 2-bromo-, methyl ester (ACI), Acetic-d2 acid, bromo-, methyl ester (9 CI), Methyl 2-bromoacetate-d2 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromo-2,2-dideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.9869 |
| Formel vikt | 153.9598 g/mol |
| Visa mer |