Läs mer
Methyl bromoacetate, 98+%
Produktkod. 11433294
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433294 250 g 250g
11423294 50 g 50g
11413294 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433294 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10605.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Metylbromacetat används vid syntes av kumariner och cis-cyklopropaner. Det reagerar med konjugatbasen av (metylmetoxikarben)pentakarbonylkrom(0) för att framställa alkylerade karbenkomplex. Vidare används det för att göra vitaminer och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylbromoacetat används vid syntes av kumariner och cis-cyklopropaner. Det reagerar med konjugatbasen av (metylmetoxikarben)pentakarbonylkrom(0) för att framställa alkylerade karbenkomplex. Vidare används det för att göra vitaminer och läkemedel.
Löslighet
Blandbar med metanol, eter och aceton. Något blandbar med
vatten
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-32-2
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.975
MDL-nummer MFCD00000189
InChI-nyckel YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC-namn metyl-2-bromacetat
LEDER COC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl bromoacetate
Smältpunkt -50°C
Densitet 1.655
Kokpunkt 144°C to 145°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Odör Pungent
Linjär formel BrCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4585
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2643
Beilstein 506256
Löslighetsinformation Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Formel vikt 152.98
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl bromoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl bromoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.