Läs mer
Methyl alpha-bromophenylacetate, 97+%
Produktkod. 10346294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10346294 25 g 25g
10623975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379300250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3042-81-7 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3042-81-7
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00013535
InChI-nyckel NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alpha-bromophenylacetate, methyl bromophenylacetate, methyl bromo phenyl acetate, methyl .alpha.-bromophenylacetate, methyl2-bromo-2-phenylacetate, methyl .alpha.-bromobenzeneacetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, methyl ester, +/--methyl alpha-bromophenylacetate, alpha-bromophenylacetic acid methyl ester, methyl .alpha.-bromo-.alpha.-phenylacetate
PubChem CID 137806
IUPAC-namn metyl-2-brom-2-fenylacetat
LEDER COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl α-bromophenylacetate
Densitet 1.4550g/mL, 1.455
Kokpunkt 113.0°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(Br)CO2CH3
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl alpha-bromophenylacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.