Läs mer
Methyl butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric acid methyl ester |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 102.0681 |