Läs mer
Metylbutyrat, TRC
Produktkod. 30138636
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138636 100 g
30135149 25 g
30008150 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295045100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-42-7
Molekylformel C5 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Synonym Butyric acid, ester with MeOH (4CI), Butyric acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl butyrate, Methyl n-butyrate, NSC 9380
IUPAC-namn Metylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric acid methyl ester
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 102.0681