Läs mer
Methyl butyrylacetate, 98+%
Produktkod. 11352277
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11352277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09826.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 30414-54-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30414-54-1
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00040995
InChI-nyckel SJPCQNABHNCLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrylacetate, methyl 3-oxocaproate, 3-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl 3-ketohexanoate, butyrylacetic acid methyl ester, 3-oxo-hexanoic acid methyl ester, bem, acmc-1ahmy, ksc497e5t
PubChem CID 121700
IUPAC-namn methyl 3-oxohexanoate
LEDER CCCC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl butyrylacetate
Smältpunkt -43°C
Densitet 1.037
Kokpunkt 85°C to 90°C (5 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 25 g
Beilstein 636165
Formel vikt 144.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.