Läs mer
Methyl butyrylacetate, 98+%
Produktkod. 11362277
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11362277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09826.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 30414-54-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 30414-54-1
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00040995
InChI-nyckel SJPCQNABHNCLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrylacetate, methyl 3-oxocaproate, 3-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl 3-ketohexanoate, butyrylacetic acid methyl ester, 3-oxo-hexanoic acid methyl ester, bem, acmc-1ahmy, ksc497e5t
PubChem CID 121700
IUPAC-namn methyl 3-oxohexanoate
LEDER CCCC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methyl butyrylacetate
Smältpunkt -43°C
Densitet 1.037
Kokpunkt 85°C to 90°C (5 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 100 g
Beilstein 636165
Formel vikt 144.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado